Learn More
1-Ethylpiperazin-2,3-dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483777 10 g 10 Gramm
11493777 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18248.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59702-31-7 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59702-31-7
Summenformel C6H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.158
MDL-Nummer MFCD00051825
InChI-Schlüssel ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2,3-dioxopiperazine, n-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 1-ethyl-2,3-piperazinedione, 2,3-piperazinedione, 1-ethyl, 4-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 4-ethyl-2,3-piperazinedione, ccris 8931, 4-ethyl-2,3-dioxo-piperazine, 4-ethyl-2,3-dioxypiperazine, n-ethylpiperazine-2,3-dione
PubChem CID 108812
IUPAC-Name 1-Ethylpiperazin-2,3-Dion
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Schmelzpunkt 113°C to 124°C
Menge 10 g
Beilstein 879076
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 97%