Learn More
1-Ethylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328326
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328326 500 g 500 Gramm
11308326 25 g 25 Gramm
11318326 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15539.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5308-25-8 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
1-Ethylpiperazine is used in the synthesis of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride. It is also employed as an intermediate in veterinary medicine, especially in the production of ciproflmoxacin ethyl. Further, it serves as a precursor to prepare dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethylpiperazin wird bei der Synthese von 2-(2-Methoxy-5-((4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-Benzo[d]imidazol Hydrochlorid und 2-(5-((4-Ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol Hydrochlorid verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt in der Veterinärmedizin eingesetzt, insbesondere bei der Herstellung von Ciprofloxacinethyl. Dient darüber hinaus als Vorstufe zur Herstellung von Farbstoffen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5308-25-8
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD00059912
InChI-Schlüssel WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
PubChem CID 79196
IUPAC-Name 1-Ethylpiperazin
SMILES CCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpiperazine
Dichte 0.899
Siedepunkt 157°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.469
Menge 500 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 102971
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%