Learn More
1-Ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417757 500 g 500 Gramm
11407757 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16294.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 766-09-6 | Molecular Formula: C7H15N | Molecular Weight: 113.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Bei Raumtemperatur wird die Phosphoreszenz von α-Bromnaphthalin, induziert durch Cyclodextrin in Gegenwart von Hexahydropyridin oder 1-Ethylpiperidin, und seine Anwendung beschrieben. Die höchsten Ausbeuten von 5-Brompyrimidin (37 %) wurden durch die Verwendung von 1-Ethylpiperidin oder Triethylamin als Kondensationsmittel erzielt. Tributylzinnhydrid und 1-Ethylpiperidin-Hypophosphit wurden als intermolekulare Radikalzusätze zu 2, 4, 6-Trichlorphenylvinylsulfonat vermittelt.
Löslichkeit
1-Ethylpiperidinsalz von Benzylpenicillin ist deutlich schwächer löslich in Amylacetat und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 766-09-6
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.204
MDL-Nummer MFCD00006507
InChI-Schlüssel HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
IUPAC-Name 1-Ethylpiperidin
SMILES CCN1CCCCC1
Specifica
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpiperidine
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.825
Siedepunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 500 g
UN-Nummer UN2386
Beilstein 102643
Löslichkeitsinformationen 1-ethylpiperidine salt of benzylpenicillin is considerably less soluble in amyl acetate and acetone.
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.