Learn More
1-Ethylpyridiniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023898
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11449026
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17911.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1906-79-2 | C7H10BrN | 188.068 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1906-79-2
Summenformel C7H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 188.068
MDL-Nummer MFCD00041999
InChI-Schlüssel ABFDKXBSQCTIKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethylpyridinium bromide, 1-ethylpyridin-1-ium bromide, ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide, n-ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide 1:1, pyridineethobromide, ethylpyridiniumbromide, 1-ethyl-pyridiniubromide, n-ethyl pyridinium bromide
PubChem CID 15927
IUPAC-Name 1-Ethylpyridin-1-ium;Bromid
SMILES CC[N+]1=CC=CC=C1.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpyridinium bromide
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 188.07
Reinheit (%) 99%