Learn More
1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404180 5 g 5 Gramm
11403844 25 g 25 Gramm
11413844 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404180 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11871.06
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.098 g/mol
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene is used to identify the amino acid sequence. It reacts with amino group of amino acids to yield dinitrophenyl-amino acids. It is also used in chromatographic methods. Further, it acts as an alkylating agent used in elucidating amino acid sequence in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluoro-2,4-Dinitrobenzol wird zur Identifizierung der Aminosäuresequenz verwendet. Es reagiert mit einer Aminosäuregruppe, um Dinitrophenyl-Aminosäuren zu erhalten. Es wird auch in chromatographischen Methoden verwendet. Darüber hinaus fungiert es als alkylierendes Mittel, das in der aufklärenden Aminosäuresequenz in Proteinen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Benzol, Ether und Propylenglycol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-34-8
Summenformel C6H3FN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.098
MDL-Nummer MFCD00007056
InChI-Schlüssel LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC-Name 1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 24°C to 30°C
Dichte 1.482
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.569
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 398632
Merck Index 14,4172
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,benzene,ether and propylene glycol.
Formelmasse 186.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene