Learn More
1-Fluor-4-iodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30400091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400091 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400091 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF592023500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS 352-34-1
Summenformel C6H4FI
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Fc1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 222
Formelmasse 221.9342