Learn More
1-Fluor-4-iodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30403707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403707 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5920232.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS 352-34-1
Summenformel C6H4FI
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Fc1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 222
Formelmasse 221.9342