Learn More
1-Fluoro-4-nitrobenzen 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488903 2500 g 2500 Gramm
11468903 100 g 100 Gramm
11478903 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488903 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11057.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 350-46-9 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-4-nitrobenzene used as a component of hair dyes, as pharmaceutical intermediates. It is also used for the preparation of novel soluble aromatic polyimides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluor-4-Nitrobenzol wird als Bestandteil von Haarfärbemitteln und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Einsatz auch für die Herstellung neuartiger löslicher aromatischer Polyimide.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 350-46-9
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.101
MDL-Nummer MFCD00007282
InChI-Schlüssel WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene
PubChem CID 9590
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.33
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.5315
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 606923
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 99%