Learn More
1-Fluor-6-methoxy-naphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-fluoro-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 853192-64-0 |
| Summenformel | C11 H9 F O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9FO/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| IUPAC-Name | 1-Fluor-6-methoxynaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.187 |
| Formelmasse | 176.064 |