missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Fluoropyridiniumtetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10562661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10562661

Marke: Thermo Scientific Acros 312010010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate
Namenshinweis 97%
CAS 107264-09-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C to 198.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H5FN
MDL-Nummer MFCD00153176
Menge 1 g
Synonym 1-fluoropyridinium tetrafluoroborate, n-fluoropyridinium tetrafluoroborate, 1-fluoropyridin-1-ium tetrafluoroborate, acmc-209tq2, ksc496g3f
InChI-Schlüssel UWDCUCCPBLHLTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[N+]1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-Fluorpyridin-1-ium;Tetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 98.10
PubChem CID 2733303
Formelmasse 184.91
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt