Learn More
1-(Furan-2-yl)propan-1-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Furan-2-yl)propan-1-one |
| CAS | 3194-15-8 |
| Summenformel | C7H8O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=CC=CO1 |
| IUPAC-Name | 1-(Furan-2-yl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.13 |
| Formelmasse | 124.0524 |