missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Furfurylpyrrol, 99 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11436316
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11436316 100 g 100 Gramm
11416316 5 g 5 Gramm
11426316 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11436316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23105.22

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1438-94-4
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00010080
InChI-Schlüssel BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-furfurylpyrrole, n-furfurylpyrrole, 1-furan-2-ylmethyl-1h-pyrrole, 1-furfuryl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 1-2-furanylmethyl, 1-2-furanylmethyl-1h-pyrrole, n-2-furfuryl pyrrole, n-furfuryl pyrrole, pyrrole, 1-furfuryl, 1-2-furfuryl pyrrole
PubChem CID 15037
IUPAC-Name 1-(Furan-2-ylmethyl)Pyrrol
SMILES C(N1C=CC=C1)C1=CC=CO1

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 1-Furfurylpyrrole
Dichte 1.081
Siedepunkt 76°C to 78°C (1 mmHg)
Flammpunkt 92°C (199°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.