Learn More
1-Heptadecanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345669
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11345669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20404.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1454-85-9
Summenformel C17H36O
Molekulargewicht (g/mol) 256.474
MDL-Nummer MFCD00002822
InChI-Schlüssel GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
IUPAC-Name Heptadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptadecanol
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 308°C to 309°C
Flammpunkt 155°C (311°F)
Strukturformel CH3(CH2)16OH
Menge 5 g
Beilstein 1702195
Formelmasse 256.47