Learn More
1-Heptadecen, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
5 ml; Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Heptadecene |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 6765-39-5 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 10°C |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 0.7900g/mL |
| Siedepunkt | 300°C |
| Flammpunkt | >110°C |
| Mehr anzeigen |