Learn More
1-Heptadecylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Heptadecyl Bromide |
| CAS | 3508-00-7 |
| Summenformel | C17 H35 Br |
| Menge | 2 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 1-Bromheptadecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 319.36 |
| Formelmasse | 318.1922 |