Learn More
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, 99+%, Ionenpaarchromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10514334 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10514334 100 g Glasflasche 100 Gramm
10413695 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10514334 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 396681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 €
    1304.65 € / 100 Gramm
    Sparen 240.35 €
    15% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22767-50-6
Summenformel C7H15NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00007543
InChI-Schlüssel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis Anhydrous
Extinktion 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (150°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6SO3Na
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 99+%
Güte Ionenpaarchromatographie
Physikalische Form Kristallpulver