Learn More
1-Heptanesulfonsäure-Natriumsalz, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547984 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15547984 25 g Weithalsflasche Braunglas 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15547984 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 217305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.81 €
    253.70 € / 25 Gramm
    Sparen 38.11 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Für die Ionenpaar-Chromatographie basischer Verbindungen; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-50-6
Summenformel C7H15NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 202.244
InChI-Schlüssel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natrium-1-Heptansulfonat, Natriumheptan-1-sulfonat, 1-Heptansulfonsäure-Natriumsalz, 1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, 1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz 1:1, 1-Heptansulfonsäure-Natrium, Natriumheptansulfonat, 1-Heptylsodiumsulfonat, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptansulfonsäure-Natriumsalz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 25 g
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
Formelmasse 202.26
Güte HPLC