Learn More
1-Heptasulfonsäure-Natriumsalz-Monohydrat, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17861361 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17861361 5 g 5 Gramm
17861371 25 g 25 Gramm
11453791 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17861361 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215123905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30 €
    44.10 € / 5 Gramm
    Sparen 2.20 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026