Learn More
1-Hepten, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392447 100 mL 100 Milliliter
11382447 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11487.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98.189 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-76-7
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.189
MDL-Nummer MFCD00009531
InChI-Schlüssel ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum
PubChem CID 11610
IUPAC-Name Hept-1-en
SMILES CCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptene
Schmelzpunkt ∼-119°C
Dichte 0.697
Siedepunkt 93°C to 94°C
Flammpunkt −8°C (17°F)
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CH2
Brechungsindex 1.4
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2278
Beilstein 1098332
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) ≥98%