Learn More
1-Heptin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416730 5 g 5 Gramm
11406730 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05330.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Heptyn-3-ol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Schwermetallpulvern fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7383-19-9
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00041597
InChI-Schlüssel SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
PubChem CID 93050
IUPAC-Name hept-1-yn-3-ol
SMILES CCCCC(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptyn-3-ol
Dichte 0.869
Siedepunkt 161°C to 163°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.44
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1740804
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%