Learn More
1-Heptin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499023 100 g 100 Gramm
11474170 5 g 5 Gramm
11489023 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11130.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-71-7 | C7H12 | 96.173 g/mol
1-Heptyne is used in the synthesis of (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoic acid and (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Heptyn wird bei der Synthese von (6Z,10E,12Z)-Otadeca-6,10,12-Trienosäure und (8Z,12E,14Z)-Eicosa-8,12,14-Trienosäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-71-7
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.173
MDL-Nummer MFCD00009529
InChI-Schlüssel YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptyne, amylacetylene, heptyne, unii-z3nf9ssh6k, z3nf9ssh6k, amyl acetylene, n-pentylacetylene, pubchem13058, acmc-1aw2o
PubChem CID 12350
IUPAC-Name Hept-1-yn
SMILES CCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptyne
Schmelzpunkt -81°C
Dichte 0.736
Siedepunkt 98°C to 100°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4095
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1733518
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 99%