Learn More
1-Heptin, TRC
Artikelnummer. 30405813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405813 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28820025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptyne
CAS 628-71-7
Summenformel C7H12
Menge 25 g
Synonym 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
SMILES CCCCCC#C
IUPAC-Name Hept-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 96.17
Formelmasse 96.0939