Learn More
1-Hexadecanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10142820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10142820 2.5 kg 2.50 Kilogramm
10486920 1 kg 1 Kilogramm
11994601 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10142820 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120480025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36653-82-4
Summenformel C16H34O
Molekulargewicht (g/mol) 242.45
MDL-Nummer MFCD00004760
InChI-Schlüssel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC-Name Hexadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecanol
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 344°C
Flammpunkt >157°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3(CH2)15OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 01,429
Merck Index 15,2027
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viskosität 8 mPa.s (60°C)
Formelmasse 242.44
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver, Flocken oder Pellets