Learn More
1-Hexadecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419123 500 g -
11429123 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11180.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Hexadecanol wird als kosmetischer Bestandteil, Weichmacher, Schaumstabilisator verwendet. Wird auch als Rohstoff für die Herstellung von Tensiden verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther
Hinweise
Vor direkter Sonneneinwirkung schützen. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren. Lagerung bei -8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36653-82-4
Summenformel C16H34O
Molekulargewicht (g/mol) 242.45
MDL-Nummer MFCD00004760
InChI-Schlüssel BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC-Name Hexadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecanol
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Dichte 0.817 g/mL
Siedepunkt 190°C (15 mm)
Flammpunkt 135°C (275°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 500 g
Beilstein 1748475
Merck Index 14,2028
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, chloroform, ether
Formelmasse 242.45
Reinheit (%) 98%