Learn More
1-Hexadecin, α-Olefin C16 (tech.), 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10733861 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120500010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecene
Namenshinweis tech., 92%
CAS 629-73-2
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 3°C to 5°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Dichte 0.7830g/mL
Siedepunkt 274°C
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H32
Strukturformel CH3(CH2)13CH=CH2
Brechungsindex 1.4390 to 1.443
MDL-Nummer MFCD00008991
Menge 1 L
Beilstein 01, 226
Relative Dichte 0.783
Synonym 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,petroleum and coal-tar,solvents,soluble in hydrocarbon solvents
InChI-Schlüssel GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC-Name Hexadec-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 224.43
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
Viskosität 3.83 mm2/s (20°C)
Formelmasse 224.43
Reinheit (%) 92%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.