Learn More
(1-Hexadecyl)Trimethylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022447
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11478740 100 g 100 Gramm
11488740 500 g 500 Gramm
11482268 5000 g 5000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11478740
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15235.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide is a cationic surfactant in hair conditioning products. It acts as a phase-transfer catalyst for the preparation of polyamide, polycarbonate and polythiocarbonate. It facilitates ligand-free palladium salt-catalyzed Heck and Suzuki cross-coupling reactions in water. It is an active component of the topical antiseptic cetrimide and used in household products such as shampoos and cosmetics. As a buffer solution, it is involved in the extraction of DNA as well as in the synthesis of gold nanoparticles and silican nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromid ist ein kationisches Tensid in Haarpflegeprodukten. Es dient als Phasentransferkatalysator für die Herstellung von Polyamid, Polycarbonat und Polythiocarbonat. Es ermöglicht ligandenfreie Palladium-Salz-katalysierte Heck- und Suzuki-Kreuzkopplungsreaktionen in Wasser. Ist aktiver Bestandteil des topischen antiseptischen Cetrimids und wird in Haushaltsprodukten wie Shampoos und Kosmetika verwendet. Ist als Pufferlösung an der Extraktion von DNA sowie an der Synthese von Goldnanopartikeln und silikanischen Nanopartikeln beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform und Wasser. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich in Diethylether und Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. In einem luftdichten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-09-0
Summenformel C19H42BrN
Molekulargewicht (g/mol) 364.46
MDL-Nummer MFCD00011772
InChI-Schlüssel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
pH 5 bis 7
Flammpunkt 244°C (471°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3598189
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2025
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform and water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether and benzene.
IUPAC-Name Hexadecyl(trimethyl)azanium;Bromid
Formelmasse 364.46
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.