Learn More
1-Hexadecylamin, geradkettiges -C16, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11955171 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
10011070 5 g Glasflasche 5 Gramm
10724241 100 g Glasflasche 100 Gramm
10112630 500 g Glasflasche 500 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11955171
Marke: Thermo Scientific Acros 120510025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-27-1
Summenformel C16H35N
Molekulargewicht (g/mol) 241.46
MDL-Nummer MFCD00008158
InChI-Schlüssel FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC-Name hexadecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecylamine
Schmelzpunkt 38.0°C to 47.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 330.0°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3(CH2)15NH2
Menge 2.5 kg
Beilstein 04,202
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 241.46
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristalline Masse mit geringem Schmelzpunkt oder Klumpen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.