Learn More
1-Hexanol, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15677890 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15677890
Marke: Honeywell Research Chemicals H13303100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00002982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexylalkohol, N-Hexylalkohol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan, Caprylalkohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanol
Schmelzpunkt -52 °C (Literatur)
Farbe Farblos
Dichte 0.814 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 156 bis 157 °C (Literatur)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5OH
Menge 100 ml
UN-Nummer UN2282
Beilstein 969167
Formelmasse 102.17 mol
Dampfdruck 1 mmHg (25.6 °C)
Reinheit (%) 0.98