Learn More
1-Hexanol, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15697890 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15697890
Marke: Honeywell Research Chemicals H133032.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00002982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexylalkohol, N-Hexylalkohol, 1-Hexylalkohol, 1-Hydroxyhexan, Caprylalkohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanol
Schmelzpunkt -52 °C (Literatur)
Farbe Farblos
Dichte 0.814 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 156 bis 157 °C (Literatur)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5OH
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN2282
Beilstein 969167
Formelmasse 102.17 mol
Dampfdruck 1 mmHg (25.6 °C)
Reinheit (%) 0.98
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hexan-1-ol