Learn More
1-Hexanol, TRC
Artikelnummer. 30401067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401067 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH281220100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanol
CAS 111-27-3
Summenformel C6 H14 O
Menge 100 mL
Synonym Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCO
IUPAC-Name Hexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 102.17
Formelmasse 102.1045