Learn More
1-Hexen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494207 10 g 10 Gramm
11404217 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19672.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4798-44-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4798-44-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00004581
InChI-Schlüssel BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexen-3-ol, propylvinylcarbinol, 3-hydroxy-1-hexene, propyl vinyl carbinol, vinyl propyl carbinol, 1-vinylbutanol, 1-vinylbutan-1-ol, fema no. 3608, 1-hexene-3-ol, 1-hexen-3-ol, r
PubChem CID 20928
IUPAC-Name Hex-1-en-3-ol
SMILES CCCC(C=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexen-3-ol
Dichte 0.837
Siedepunkt 132°C to 134°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.429
Menge 10 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1720166
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%