Learn More
1-Hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439766 100 mL 100 Milliliter
11464170 25 mL 25 Milliliter
11454170 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20271.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84.162 g/mol
1-Hexene is used as a solvent, paint thinner and a medium for conducting chemical reactions. It is a commoner and used in the preparation of both low density and high density polyethylenes. It acts as an adhesives, lubricants, lubricant additives and sealant chemicals. Further, it is used in the preparation of hex-1-en-3-one, heptanal and heptanoic acid. It is also employed in the synthesis of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, automotive additives and biodegradable surfactants. In addition to this, it is used in the preparation of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides and alkyl silanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexen wird als Lösungsmittel, Farbverdünner und Medium für die Durchführung chemischer Reaktionen verwendet. Ist ein häufig verwendetes Mittel und wird sowohl bei der Herstellung von Polyethylen niedriger als auch hoher Dichte verwendet. Dient als Klebstoff, Schmierstoff, Schmiermittelzusatz und Dichtmittel. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Hex-1-en-3-one-, Heptanal- und Heptansäure verwendet. Wird auch bei der Synthese von linearen Weichmachern, Oxo-Alkoholen, Motorkraftstoffen, Kfz-Additiven und biologisch abbaubaren Tensiden eingesetzt. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Mercaptanen, Aromen und Duftstoffen, Alkylmetallen, Halogeniden und Alkylsilanen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ethylether, Benzol und Petrolether.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-41-6
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00009505
InChI-Schlüssel LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC-Name Hex-1-en
SMILES CCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexene
Schmelzpunkt -140°C
Dichte 0.673
Siedepunkt 62°C to 64°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Geruch mild
Strukturformel CH3(CH2)3CH=CH2
Brechungsindex 1.388
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2370
Beilstein 1209240
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethyl ether,benzene and petroleum ether.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene