Learn More
1-Hexen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hexene |
| CAS | 592-41-6 |
| Summenformel | C6 H12 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CCCCC=C |
| IUPAC-Name | Hex-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.16 |
| Formelmasse | 84.0939 |