Learn More
1-Hexylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419000 25 g 25 Gramm
11409000 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12223.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4404-45-9 | C7H13NS | 143.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4404-45-9
Summenformel C7H13NS
Molekulargewicht (g/mol) 143.248
MDL-Nummer MFCD00014445
InChI-Schlüssel WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, hexane, 1-isothiocyanato, 1-hexyl isothiocyanate, hexylisothiocyanate, isothiocyanic acid, hexyl ester, unii-2s7c3ga0z5, 1-hexylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-hexane, hexanisothiocyanate
PubChem CID 78120
IUPAC-Name 1-Isothiocyanatohexan
SMILES CCCCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexyl isothiocyanate
Dichte 0.933
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4915
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1751837
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 143.25
Reinheit (%) 97%