Learn More
1-Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457587 1000 mL 1000 Milliliter
11467587 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11457587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15663.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
1-Hexylamine is used as corrosion inhibitors, emulsifiers and surfactants. It is used in dyes, rubber and pharmaceutical industries. It is also used to study the modification of alkanethlol monolayers in gas-phase surface reactions. It acts as an initiator in the ring opening polymerization of N-carboxyanhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexylamin wird als Korrosionsschutzmittel, Emulgatoren und Tenside eingesetzt. Es wird in der Farbstoff-, Gummi- und Pharmaindustrie eingesetzt. Es wird auch verwendet, um die Modifikation von Alkanethlol-Monoschichten in Gasphasen-Oberflächenreaktionen zu untersuchen. Es wirkt als Initiator bei der ringöffnenden Polymerisation von N-Carboxyanhydrid.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Dichlormethan, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, Kohlendioxid und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-26-2
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008240
InChI-Schlüssel BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC-Name Hexan-1-amin
SMILES CCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexylamine
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 0.773
pH 11.6
Siedepunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 27°C (80°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel CH3(CH2)5NH2
Brechungsindex 1.418
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1731298
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,dichloromethane,alcohol and acetone.
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexylamine