Learn More
1-Hexyne, TRC
Artikelnummer. 30399243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399243 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399243 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28141510ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexyne
CAS 693-02-7
Summenformel C6H10
Menge 10 mL
Synonym 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
SMILES CCCCC#C
IUPAC-Name Hex-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 82.14
Formelmasse 82.0783