Learn More
1-Hexyne, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hexyne |
| CAS | 693-02-7 |
| Summenformel | C6H10 |
| Menge | 25 mL |
| Synonym | 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CCCCC#C |
| IUPAC-Name | Hex-1-yn |
| Molekulargewicht (g/mol) | 82.14 |
| Formelmasse | 82.0783 |