Learn More
1-Hydroxy-1-Cyclopropancarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10733151
Marke: Thermo Scientific Acros 301430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17994-25-1 | C4H5O3 | 101.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17994-25-1
Summenformel C4H5O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.08
MDL-Nummer MFCD00010797
InChI-Schlüssel GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-1-cyclopropyl carboxylic acid, pubchem12465, acmc-20a5ho, 1-carboxy-1-hydroxycyclopropane, 1-hydroxycyclopropanecaboxylic acid, 1-hydroxycyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 2733160
IUPAC-Name 1-Hydroxycyclopropan-1-Carbonsäure
SMILES OC1(CC1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 108.0°C to 110.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver