Learn More
1-Hydroxy-2,7-Diamino-Mitosen (Gemisch cis/trans), TRC
Artikelnummer. 30132634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132634 2.5 mg 2.50 Milligramm
30004190 1 mg 1 Milligramm
30004335 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9397002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1192552-64-9
Summenformel C14 H16 N4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 320.3
Synonym 1H-Pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-, (2S)-, 1-Hydroxy-2,7-diamino Mitosene (Mixture cis/trans), (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene, (2S)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-1-hydroxy-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione
IUPAC-Name [(2S)-2,6-Diamino-3-Hydroxy-7-Methyl-5,8-Dioxo-2,3-Dihydro-1H-Pyrrolo[1,2-a]Indol-4-yl]Methylcarbamat
SMILES CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3C(O)[C@@H](N)Cn3c2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1RS,2S)-1-Hydroxy-2,7-diaminomitosene (cis,trans mixture)
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N4O5/c1-4-8(16)13(21)7-5(3-23-14(17)22)9-12(20)6(15)2-18(9)10(7)11(4)19/h6,12,20H,2-3,15-16H2,1H3,(H2,17,22)/t6-,12?/m0/s1
Formelmasse 320.1121