Learn More
1-Hydroxy-2-naphthoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xinafoic acid |
| CAS | 86-48-6 |
| Summenformel | C11 H8 O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, 2-Naphthoic acid, 1-hydroxy- (8CI), 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 1-Naphthol-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1-naphthol, NSC 3717, Xinafoic acid, α-Hydroxy-β-naphthoic acid, GR 66288X, Salmeterol related |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14) |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 1-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.18 |
| Formelmasse | 188.047 |