Learn More
1-Hydroxy-alpha-Phenylcyclopentanessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25209-52-3 |
| Summenformel | C13 H16 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| IUPAC-Name | 2-(1-Hydroxycyclopentyl)-2-phenylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.26 |
| Formelmasse | 220.1099 |