Learn More
(1-Hydroxycyclohexyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 14399-63-4 |
| Summenformel | C8 H14 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (1-Hydroxy-cyclohexyl)-acetic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O3/c9-7(10)6-8(11)4-2-1-3-5-8/h11H,1-6H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CC1(O)CCCCC1 |
| IUPAC-Name | 2-(1-Hydroxycyclohexyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.195 |
| Formelmasse | 158.094 |