Learn More
1-Hydroxycyclohexylphenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458939 100 g 100 Gramm
15468939 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11377.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 947-19-3 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Hydroxycyclohexylphenylketon wird als Photoinitiator in UV-strahlungshärtenden Technologien eingesetzt, die in verschiedenen Anwendungen und Industriezweigen eingesetzt werden, etwa Druck und Verpackung, Beschichtungen, Möbel und Böden und Klebstoffe.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (1108 mg/l bei 25 °C). Löslich in Aceton, Butylacetat, Methanol und Toluol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947-19-3
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00059561
InChI-Schlüssel QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol
PubChem CID 70355
SMILES OC1(CCCCC1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Dichte 1.17
Siedepunkt >225°C
Flammpunkt >150°C
Menge 100 g
Beilstein 2330973
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble aq. soln. (1108 mg/L (at 25°C). Soluble in acetone,butyl acetate,methanol and toluene.)
IUPAC-Name (1-Hydroxycyclohexyl)-Phenylmethanon
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 98%