Learn More
1-Hydroxyisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432240 1 g 1 Gramm
11442240 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29124.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-30-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.161
MDL-Nummer MFCD00006899
InChI-Schlüssel VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
IUPAC-Name 2H-Isochinolin-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxyisoquinoline
Schmelzpunkt 212°C to 215°C
Menge 1 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%