Learn More
1-Indanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414170
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11414170 5 g 5 Gramm
11438903 25 g 25 Gramm
11448903 100 g -
11458903 500 g 500 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11414170
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11056.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.162 g/mol
1-Indanone is an oxidation product of indan, a component of fuels, solvents and varnishes. 1-Indanone is also a metabolite of Thalidomide that has been shown to inhibit the attachment of tumor cells to concanavalin A coated plastic surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Indanon ist ein Oxidationsprodukt von Indan, einem Bestandteil von Kraftstoffen, Lösungsmitteln und Lacken. 1-Indanon ist auch ein Metabolit von Thalidomid, der nachweislich das Anbinden von Tumorzellen an Concanavalin-A-beschichtete Kunststoffoberflächen hemmt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (6.5 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-33-0
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.162
MDL-Nummer MFCD00003785
InChI-Schlüssel QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
IUPAC-Name 2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Indanone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Dichte 1.103
Siedepunkt 243°C to 245°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 5 g
Beilstein 507957
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (6.5g/L at 20°C).
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) ≥99%