missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Indanone, TRC

Artikelnummer. 30005037
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005037 10 g 10 Gramm
30137723 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI49990010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 83-33-0
Summenformel C9 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, 1-Indanone (8CI), Indanone (7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one, 1-Indone, 1-Oxobenzocyclopentane, 1H-Indan-1-one, 2,3-Dihydro-1-indenone, NSC 2581, α-Hydrindone, α-Indanone
IUPAC-Name 2,3-dihydroinden-1-one
SMILES O=C1CCc2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Indanone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
Formelmasse 132.0575
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.