Learn More
1-Indolessigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440919
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440919 250 mg 250 Milligramm
15420919 1 g 1 Gramm
15430919 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63935.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24297-59-4 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24297-59-4
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00047262
InChI-Schlüssel WQJFIWXYPKYBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-1-acetic acid, 2-1h-indol-1-yl acetic acid, indol-1-yl-acetic acid, indole-1-acetic acid, 1h-indol-1-ylacetic acid, indol-1-ylacetic acid, indole-n-acetic acid, 1-indoleacetic acid, pubchem20663, 1-indolyl acetic acid
PubChem CID 90448
ChEBI CHEBI:72814
IUPAC-Name 2-Indol-1-ylethansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Indoleacetic acid
Menge 250 mg
Beilstein 142924
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest