Learn More
1-Iod-2-methylpropan, 97 %, stabilisiert mit Kupfer
Artikelnummer. 11404170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404170 100 g 100 Gramm
11494160 25 g 25 Gramm
11462598 1 kg 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15883.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184,02 g/mol
1-Iod-2-methylpropan wird als Lösungsmittel, analytisches Reagenz und Rohstoff für die organische Synthese verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
1-Iod-2-Methylpropan wird als Lösungsmittel, analytisches Reagenz und zur organischen Synthese von Rohstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Anmerkungen
An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-38-2
Summenformel C4H9I
Molekulargewicht (g/mol) 184.02
MDL-Nummer MFCD00001084
InChI-Schlüssel BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC-Name 1-iodo-2-Methylpropan
SMILES CC(C)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-methylpropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -93°C
Dichte 1.599
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 100 g
UN-Nummer UN2391
Beilstein 1730927
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5144
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 184.02
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke