Learn More
1-Iod-3,5-bis(Trifluormethyl)benzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414233
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414233 5 g 5 Gramm
11424233 25 g 25 Gramm
11434233 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10878.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 328-73-4 | C8H3F6I | 340.007 g/mol
3,5-bis(trifluoromethyl)pheny1- magnesium iodide was prepared from 1-iodo-3,5- bis(trifluoromethyl)benzene. Monodeprotected masked hexayne was not particularly stable and hence was used directly without purification in a Sonogashira coupling with 1-iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene to provide mono-aryl-end-capped masked hexayne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Bis(trifluoromethyl)pheny1-Magnesiumjodid wurde aus 1-iod-3,5bis(trifluoromethyl)benzol hergestellt. Maskiertes Hexain nach Abspaltung einer Schutzgruppe war nicht besonders stabil und wurde daher direkt ohne Reinigung in einer Sonogashira-Kopplung mit 1-Iod-3,5-bis(trifluoromethyl)benzol verwendet, um maskiertes Hexain mit Monoaryl-End-Cap-Struktur bereitzustellen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-73-4
Summenformel C8H3F6I
Molekulargewicht (g/mol) 340.007
MDL-Nummer MFCD00040837
InChI-Schlüssel VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl iodobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-iodobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-iodo benzene, benzene, 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-iodo-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3-5-di trifluoromethyl iodobenzene, pubchem1056, acmc-209hwp
PubChem CID 630970
IUPAC-Name 1-Iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Dichte 1.919
Siedepunkt 62°C to 64°C (12 mmHg)
Flammpunkt 74°C (165°F)
Brechungsindex 1.4645
Menge 5 g
Beilstein 2461627
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 340.01
Reinheit (%) ≥97%