Learn More
1-Iod-3,5-bis(Trifluormethyl)benzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,5-bis(trifluoromethyl)pheny1- magnesium iodide was prepared from 1-iodo-3,5- bis(trifluoromethyl)benzene. Monodeprotected masked hexayne was not particularly stable and hence was used directly without purification in a Sonogashira coupling with 1-iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene to provide mono-aryl-end-capped masked hexayne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Bis(trifluoromethyl)pheny1-Magnesiumjodid wurde aus 1-iod-3,5bis(trifluoromethyl)benzol hergestellt. Maskiertes Hexain nach Abspaltung einer Schutzgruppe war nicht besonders stabil und wurde daher direkt ohne Reinigung in einer Sonogashira-Kopplung mit 1-Iod-3,5-bis(trifluoromethyl)benzol verwendet, um maskiertes Hexain mit Monoaryl-End-Cap-Struktur bereitzustellen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Iodo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene |
| Dichte | 1.919 |
| Siedepunkt | 62°C to 64°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | 74°C (165°F) |
| Brechungsindex | 1.4645 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2461627 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 340.01 |
| Reinheit (%) | ≥97% |